Learn More
Cytiva Filtro de microfibra de vidrio de gradoGF/F Whatman
Código de producto. 17652165
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
185 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17652165 185 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 17652165 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1825185
Filtro de microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante que se utiliza para la purificación de ADN, la precipitación de proteínas y las pruebas de toxicidad de lixiviados de vertederos.
  • La fibra de microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante Whatman Grade GF/F se suele usar para técnicas de purificación de biomoléculas, como la purificación de ADN y la precipitación de proteínas, así como para pruebas de toxicidad de lixiviados en vertederos.
  • Tamaño de retención de partículas estricto para el filtrado bioquímico
  • Aplicaciones:
    • Unión y purificación de ADN
    • Filtración para la purificación de proteínas
    • Aclaración de soluciones y fluidos bioquímicos difíciles
    • Pruebas de toxicidad de lixiviados de vertederos
  • Debido a su estricta especificación de tamaño de retención de partículas y su composición de vidrio de borosilicato puro, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. eligió el filtro de microfibra de vidrio Whatman Grade GF/F para su uso en el desarrollo del procedimiento de lixiviación característico de toxicidad (TCLP) 1311. Sigue siendo un componente destacado para medir la composición de los lixiviados de los vertederos
    • Especificación estricta de retención de partículas de 0,6 a 0,8 μm
    • Fabricado con vidrio borosilicatado puro
  • Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman Grade GF/F están disponibles en una amplia gama de tamaños en círculos y láminas.
  • Este filtro de fibra de vidrio de borosilicato puro ofrece una retención de partículas muy finas con una alta capacidad de carga y caudal.
  • Encuentre el índice de retención de partículas y el espesor correctos para su análisis en la gama sin aglutinante de microfibra de vidrio de Whatman.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 19 s/100 ml/pulgadas2
Peso base 75 g/m2
Material Vidrio de borosilicato
Particle Retention 0,7 μm
Caudal 41 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Unión y purificación de ADN
Grado Grado GF/F
Cantidad 25/paq.
Forma Círculo
Temperatura máx. (métrico) 550 °C
Grosor (métrico) 420 μm
Diámetro (métrico) 185 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.