Learn More
Cytiva Whatman Calificación 934-AH Filtros de microfibra de vidrio RTU
Descripción
- Calificación 934-AH Los papeles de filtro de microfibra de vidrio RTU han sido prelavados, secados (o encendidos), enfriados y desecados, eliminando así los pasos de pretratamiento requeridos por el Método Estándar de Laboratorio 2540 de la EPA de EE. UU., partes C, D y E.
- Retención de partículas finas de 1,5 μµm
- Altos caudales para procesar muestras pesadas y turbias
- Versiones económicas de 934-AH También están disponibles filtros de prueba de RTU disueltos, suspendidos y volátiles.
- Las versiones económicas son pre-lavadas y secadas pero no pesadas y no se suministran con códigos de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Descripción | Nuestro Whatman Papeles de filtro de microfibra de vidrio de grado 934-AH Los RTU se han prelavado, secado (o encendido), enfriado y desecado, lo que elimina los pasos de pretratamiento que de otro modo exige la parte 2540 del Método Estándar de Laboratorio de la EPA de EE. UU. |
| Material | Microfibra de vidrio |
| Particle Retention | 1,5 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles; filtración de aguas residuales; para volátiles, pre-enjuagados e encendidos |
| Grado | 934-AH RTU |
| Cantidad | 100 |
| Tipo | Filtro para volátiles, pre-enjuagado y encendido |
| Caudal | 341 ml/min |
| Mostrar más |