Learn More
Cytiva Papel de filtro cualitativo reforzado contra la humedad Whatman™ grado91- Circulos
Código de producto. 11322875
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
110 mm
125mm
150mm
165mm
185 mm
190 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 4000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11322875 110 mm paquete de 4000
11370524 165mm paquete de 1000
11332875 125mm paquete de 4000
11380524 190 mm 1000 PCS
11372875 240 mm paquete de 1000
11342875 150mm paquete de 1000
11352875 185 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11322875 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1091110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alta resistencia a la humedad debido a la adición de químicamente estable resina
  • Grado reforzado húmedo
  • Filtro de pliegues de uso general
  • Para análisis rutinarios menos críticos
  • Se utiliza para analizar la sacarosa en azúcar de caña
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro cualitativo reforzado contra la humedad de grado91, círculo, 110 mm (subdividido en 100)
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention 10 μm
Tamaño de poro 10 μm
Velocidad de filtración 70 s
Para utilizar con (aplicación) Un filtro con pliegues de uso general para un análisis rutinario menos crítico. Ampliamente utilizado para el ensayo de sacarosa en azúcar de caña y dentro de los laboratorios farmacéuticos para la filtración rutinaria.
Grado Grado 91
Cantidad 4000 piezas (subdivididas en 100)
Grosor (métrico) 205 μm
Diámetro (métrico) 110 mm