Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM Whatman™: Círculos
Código de producto. 11340444
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,4 cm
2,5 cm
Material:
Celulosa
Línteres de algodón
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Material Tamaño de la unidad
11340444 2,4 cm Línteres de algodón paquete de 100
11312875 2,5 cm Celulosa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340444 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1030024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.50€
    16.91€ / paquete de 100
    Ahorro 0.59€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para electroforesis
Fabricado y probado específicamente para técnicas de cromatografía con el fin de garantizar la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar.
  • Celulosa pura, fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo
  • Grosor: 0,34mm
  • Tiene un caudal de 130 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los círculos para cromatografía de celulosa Chr de grado 3 MM están hechos de un papel de 0,34 mm y son ideales para cromatografía general y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 2,4 cm (0,94 in)
Grosor de película 0,34 mm
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía general y electroforesis
Formato Circular
Grado Grado 3 mm Chr
Longitud (imperial) 0,94 in
Material Línteres de algodón
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 2,4 cm