Learn More
Cytiva Papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™
Código de producto. 10499001
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
Anchura (métrico):
100 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10499001 150 mm 150 mm paquete de 500
11365254 100 mm 100 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499001 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10347890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    137.80€ / paquete de 500
    Ahorro 5.20€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
Hechos de papel de pergamino. Los papeles de pesaje de grado 2122 Whatman™ proporcionan una excelente transferencia cuantitativa desde el papel. La superficie brillante confirma la transferencia completa.
Asegúrese de que las muestras se transfieren a las balanzas sin añadir sustancias no deseadas que puedan afectar a los resultados analíticos.
  • La superficie lisa permite que las muestras se deslicen con facilidad y no queden retenidas en el papel.
  • El papel brillante de pergamino proporciona la determinación visual de que toda la muestra ha salido.
  • Extremadamente fino (0,03 mm) y ligero (40 g/m2) para un transporte seguro de las muestras.
  • Sin pegamento ni aditivos (sin residuos).
Contiene un alto nivel de nitrógeno y no debe usarse en el análisis de Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Papel
Forma Cuadrada
Tipo Papel de pesaje
Para utilizar con (equipo) Balanza
Grosor 0,03 mm
Dimensiones (L x An) 5,9 x 5,9 pulg (150 x 150 mm)
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 150 mm
Peso (métrico) 40 g/m2