Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Chr de grado 17 Whatman™
Código de producto. 11909197
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
22 cm
30 cm
57 cm
Anchura (métrico):
2,5 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
11909197 30 cm 2,5 cm Rollo cada uno
10622245 22 cm 2,5 cm Lámina paquete de 100
11308854 57 cm 46 cm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11909197 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3017621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    91.86€ / paquete de 1
    Ahorro 9.14€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
  • Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo.
  • Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas. Garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, tan importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Se utiliza habitualmente en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 2,5 cm × 30 m
Grosor de película 0,92 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de proteínas y ácidos nucleicos, cromatografía reparativa en papel y electroforesis
Formato Rollo
Grado Chr de grado 17
Longitud (imperial) 98,4 ft
Material Celulosa
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 2,5 cm
Caudal 190 mm/30 min
Longitud (métrico) 30 cm