Learn More
Cytiva Papel de filtro cualitativo de grado 1 Whatman™
Código de producto. 11390394
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
470 x 1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11390394 470 x 1000 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11390394 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1001734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un caudal y una velocidad de retención medios. El papel de filtro para análisis cualitativo de grado 1 Whatman™ se utiliza con frecuencia en el aclarado de líquidos, análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra.
  • Retención de partículas: >11 μm
  • Porosidad: media
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
  • Superficie: suave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Rollo
Material Celulosa
Tamaño de poro 11 μm
Velocidad de filtración De 150 s
Caudal Media
Grado 1
Porosidad Medio
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 180 μm
Dimensiones (L x An) 470 x 1000 mm
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 1000 mm