Learn More
Cytiva Papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 10 Whatman™
Código de producto. 11979317 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
Disco
Rollo
Dimensiones (L x An):
35mm x 30m
50mm x 100m
70mm x 50m
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
90 mm
100 mm
150 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Dimensiones (L x An) unitSize Diámetro (métrico)
11979317 Rollo 50mm x 100m cada uno -
12989164 Disco - 1 ml 47 mm
11355274 Disco - paquete de 200 50 mm
11365274 Disco - paquete de 100 90 mm
11375274 Disco - paquete de 100 150 mm
11395274 Disco - 100 PCS 100 mm
11385274 Disco - paquete de 200 47 mm
12474352 Rollo 35mm x 30m cada uno -
13124389 Rollo 70mm x 50m cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11979317 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10370394
Reforzado con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica. Los filtros de microfibra de vidrio Whatman™ con ligante, grado GF 10 pueden usarse para diversas aplicaciones desde el análisis de partículas finas y gruesas hasta membranas de prefiltro para residuos de protección de cultivos.
Reforzado con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica.Los filtros de microfibra de vidrio Whatman™ con ligante, grado GF 10 pueden usarse para diversas aplicaciones desde el análisis de partículas finas y gruesas hasta membranas de prefiltro para residuos de protección de cultivos.
  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
  • Reforzado con aglutinante orgánico de alta calidad para una alta estabilidad mecánica
  • Velocidad de filtración media
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Se utiliza como ayuda de pesaje durante el pesaje por infrarrojos o para aplicaciones de muestreo automático
  • El formato de carrete se puede utilizar como filtro de rollo en unidades de filtración automática de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 12 s/100 ml/1,56 cm2
Peso base 70 g/m2
Formato Rollo
Material Vidrio de borosilicato
Velocidad de filtración Medio
Grado GF 10
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 350 μm
Dimensiones (L x An) 50mm x 100m
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.