Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio Whatman™, grado 603G
Código de producto. 11383105
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Longitud (métrico):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Grosor de pared:
1 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared Tamaño de la unidad
11383105 33 mm 94 mm 1,5 mm paquete de 25
11363095 16 mm 50 mm 1 mm paquete de 25
11303105 25 mm 100 mm 1,5 mm paquete de 25
11373095 19 mm 90 mm 1 mm paquete de 25
11383095 22 mm 80 mm 1,5 mm paquete de 25
11353105 30 mm 100 mm 1,5 mm paquete de 25
11343105 28 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
11363105 33 mm 100 mm 1,5 mm paquete de 25
11393105 35 mm 150 mm 1,5 mm paquete de 25
11393095 23,8 mm 68 mm 1,5 mm paquete de 25
11373105 33 mm 118 mm 1,5 mm paquete de 25
11353095 10 mm 38 mm 1 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11383105 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10371042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    230.00€ / paquete de 25
    Ahorro 10.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseño flexible para su uso en una amplia gama de sistemas de aparatos Soxhlet disponibles en el mercado. Los dedales de extracción de microfibra de vidrio Whatman™ se han diseñado para aplicaciones como el análisis de gases ácidos y calientes, el análisis de residuos de pesticidas, la determinación del contenido de aceite/grasa en los alimentos y el análisis de aceite y grasa en residuos sólidos.
  • Resistente a temperaturas de hasta 500 °C (932 °F)
  • Fabricado con paredes tan delgadas como 1,5 –mm.
  • Aplicaciones de dedal Soxhlet de vidrio estándar
  • Dedal de fibra de vidrio de borosilicato 603G con ligante inorgánico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Los dedales de fibra de vidrio de borosilicato Whatman 603G de GE con ligante inorgánico están diseñados de forma flexible para su uso en una gama completa de sistemas de equipos Soxhlet disponibles comercialmente.
Diámetro (imperial) interior 1,3 in
Diámetro interior (métrico) 33 mm
Material Fibras de vidrio borosilicatado
Grosor de pared 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos.
Grado 603G
Para utilizar con (equipo) Extractor Soxhlet
Longitud (imperial) 3,7 in
Longitud (métrico) 94 mm
Temperatura máxima 500 °C
Tipo de producto Dedal de extracción