Learn More
Cytiva Cintas de fibra de vidrio Whatman™, grado HGF61
Código de producto. 16695685
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
16695685 40 m cada uno
1 options
Código de producto. 16695685 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 183010091
Para la monitorización continua del aire, compatible con muestreadores de aire de varios fabricantes a nivel mundial
  • Proporciona fuerza, eficiencia, fiabilidad y consistencia en la calidad de los datos en la monitorización continua del aire
  • Cumple los requisitos normativos para el muestreo continuo de partículas de aire a nivel global
  • Adecuado para muestreo PM1, PM2.5, PM10 y TSP y para método de atenuación beta
  • Proporciona una excelente uniformidad en la calidad de los datos de muestreo de aire
  • Eficaz en ambientes húmedos y secos
  • Compatible con la mayoría de los dispositivos de muestreo continuo de aire
  • Retiene el 99,99% de partículas del aire a 0,3 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 54 g/m2
Material Microfibra de vidrio con ligante
Para utilizar con (aplicación) Monitorización continua del aire en entornos de alta humedad
Grado Grado HGF61
N.° por paquete 1 bobina
Grosor (métrico) 285 μm
Tipo Cinta de monitorización continua del aire
Longitud (métrico) 40 m
Anchura (métrico) 30 mm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.