Learn More
Cytiva™ Papel de transferencia de gel de Whatman™ Grado GB003
Descripción
- Alta absorbencia
- Celulosa pura
- Sin riesgo de contaminación durante las transferencias
- Fo técnicas de transferencia y cromatográficas
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para (lisis/desnaturalización de colonias o elevaciones de placa y Western blot) |
| Formato | Sheet |
| Material | Celulosa |
| Dimensions (LxW) | 10 x 15 cm |
| Grado | GB003 |