Learn More
Cytiva™ Papel de transferencia de gel de Whatman™ Grado GB003
Código de producto. 10646294
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
140 mm
150 mm
Anchura (métrico):
100 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10646294 140 mm 110 mm paquete de 100
12415272 150 mm 100 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646294 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10427804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.75€
    23.26€ / paquete de 100
    Ahorro 2.49€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Papel grueso ideal para la desnaturalización/lisis de elevaciones de placas o colonias y western blots
  • Alta absorbencia
  • Celulosa pura
  • Sin riesgo de contaminación durante las transferencias
  • Fo técnicas de transferencia y cromatográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 110 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para (lisis/desnaturalización de colonias o elevaciones de placa y Western blot)
Formato Sheet
Material Celulosa
Grado GB003