Learn More
Cytiva Embudos para sistema de filtración microbiológico Whatman™
Código de producto. 11309284
Change view
Click to view available options
Embudo PP; 350mL
Código de producto.
11309284 Embudo PP; 350mL
1 options
Código de producto. 11309284 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10445866
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Embudo de plástico apto para esterilización en autoclave para sistema MBS I.
  • Fácil de utilizar.
  • Mecanismo seguro de sellado.
  • Menor tiempo de preparación.
  • Alta reproducibilidad
  • Los embudos se pueden autoclavar hasta 50 veces.
  • Gran capacidad de embudo para líquidos espumosos.
  • Fácil de validar.
  • Se minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración microbiológica (MBS I)
Volumen (métrico) 350 mL