Learn More
QIAGEN QIAcard FTA PlantSaver
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 4 áreas de muestra por tarjeta.
El formato QIAcard FTA PlantSaver de área de 4 puntos proporciona una solapa laminada que le permite triturar vigorosamente muestras de vegetales o insectos en la matriz FTA sin dañar la tarjeta FTA.
Características:
- Simplemente presionando muestras de vegetales en la matriz FTA o aplicando homogeneizado captura y estabiliza el ADN.
- Almacene y recoja a temperatura ambiente y alta para una recogida práctica en el campo.
- Tamaño de muestra más pequeño: Solo se necesitan hojas jóvenes, lo que reduce el tiempo de crecimiento y acelera la investigación.
- Purificación rápida en 30 minutos: El ADN listo para PCR se puede purificar en FTA en tres sencillos pasos, todo en un solo tubo a temperatura ambiente.
Aplicaciones:
- Analice el ADN vegetal mediante ensayos basados en PCR
- Detección de organismos genéticamente modificados (GM)
- Marcador seleccionado de cría
- Identificación varietal
- Análisis de filogenia
- Amplificación de loci de bajo número de copias
- Ensayos Invader™
- Amplificación de desplazamiento múltiple
- Identificación transgénica
Análisis:
- El tejido vegetal se tritura físicamente en la tarjeta y el ADN se une a la matriz.
- El revestimiento químico de la tarjeta FTA protege el ADN de la degradación y permite que las tarjetas se almacenen a temperatura ambiente durante largos períodos de tiempo.
- Para preparar la muestra para PCR, la matriz se lava con dos tampones acuosos no tóxicos.
- El ADN permanece unido a la matriz durante la purificación y un pequeño disco (1,2 o 2 mm de diámetro) de la matriz proporciona suficiente plantilla para el análisis de PCR.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tarjeta FTA PlantSaver con 4 áreas de muestra por tarjeta |
| Formato | Tarjeta |
| Tipo de muestra | Plantas, Biológica |
| Formulación | Con indicadores |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| N.º de muestras | 4 |
| Tipo de producto | Tarjeta FTA PlantSaver |
| Cantidad | 100/paq. |