Learn More
QIAGEN Gen QIAcard FTA
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. 3 áreas de muestra por tarjeta.
- Tres áreas de muestra en un marco de aglomerado adecuado para varios sistemas automatizados de dosificación/pipeteo o punzonado.
- Almacenamiento de hasta 75 μl de sangre (sangre completa, EDTA, citrato de sodio, ACD o sangre anticoagulada con heparina) en cada círculo impreso de cada tarjeta de genes FTA (un total de 225 μl por tarjeta).
- Aplique solo una muestra de sangre a cada tarjeta.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tarjeta FTA Gene, 3 áreas de muestra por tarjeta, 75 μl de volumen máx./área de muestra, 225 μl de volumen máx. total/tarjeta |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
| N.º de muestras | 3 |
| Tipo de producto | Tarjeta genética FTA |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen de muestra | 75 μl |