Learn More
Cytiva Bolsas para muestras de barrera de lámina
Descripción
- Cierre la cremallera para bloquear
- Resellable
- Para tarjetas de 95 x 130 mm
- Para su uso con tarjetas almacenadoras de proteínas 903
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resellable |
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| Para utilizar con (equipo) | 903 tarjetas almacenadoras de proteínas, 95 × 130 mm |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |