Learn More
Cytiva Butler electrónico de Whatman
Descripción
- Construcción de aluminio y acero inoxidable
- Diseñado para facilitar la carga de membrana y la facilidad de uso del dispositivo
- Los modos de funcionamiento con botón pulsador y sin contacto se adaptan a sus preferencias
- Hasta 400 membranas por paquete
- Admite la dispensación rápida de la membrana de cultivo
- Compatible con membranas de microbiología de éster de celulosa mixta (MCE) estéril de Whatman
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Funcionamiento con manos libres o pulsador |
| Material | Aluminio, acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensar membranas de cultivo |
| Tipo | Butler electrónico |