Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa Whatman™de grado NC45
Código de producto. 11395284
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
100/paq.
50/Paq.
Pack de 25
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Esterilidad Cantidad unitSize
11395284 5 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11385284 2,5 cm No estéril 100/paq. 100 PCS
11375164 4,7 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11385164 9 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11365164 10 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11335164 11 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11355164 5 cm No estéril Pack de 25 paquete de 25
11989197 4,7 cm Estéril 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11395284 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10401114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Mayor resistencia y flexibilidad
  • Reducción de la contracción
  • Filtros lisos blancos
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Particle Retention 8 μm
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua)
Grado NC45.
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Liso
Cantidad 100/paq.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 80 °C
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 1,96 in
Diámetro (métrico) 5 cm