Learn More
Cytiva Membrana de nitrato de celulosa Whatman™de grado NC45
Código de producto. 11385284
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
100/paq.
50/Paq.
Pack de 25
Packungsgröße:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diámetro (métrico) Esterilidad Cantidad Packungsgröße
11385284 2,5 cm No estéril 100/paq. 100 PCS
11375164 4,7 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11395284 5 cm No estéril 100/paq. paquete de 100
11385164 9 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11365164 10 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11335164 11 cm No estéril 50/Paq. paquete de 50
11355164 5 cm No estéril Pack de 25 paquete de 25
11989197 4,7 cm Estéril 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11385284 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10401106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    139.30€ / paquete de 100
    Ahorro 10.70€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Disponen de una distribución del tamaño de poro muy estrecha y bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Estabilidad de temperatura mejorada
  • Mayor resistencia y flexibilidad
  • Reducción de la contracción
  • Filtros lisos blancos
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Particle Retention 8 μm
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de bacterias a granel (general), análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua)
Grado NC45.
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Liso
Cantidad 100/paq.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 176 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) de 80 °C
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 0,98 in
Diámetro (métrico) 2,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.