Learn More
Cytiva Cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ Carbon-Cap
Código de producto. 10526921
Cambiar vista
Click to view available options
Área de filtración:
26000 m2
82.000 m2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de filtración unitSize
10526921 82.000 m2 cada uno
11314614 26000 m2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526921 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67041500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    146.04€ / paquete de 1
    Ahorro 5.96€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rellenas con carbono activado granular, de alta pureza, gran eficiencia y lavado en ácido. Las cápsulas de carbono activado desechables Whatman™ son adecuadas para la adsorción de sustancias orgánicas en el aire y la eliminación de color, sustancias
  • Elimine los olores orgánicos, el color y los coloides del agua y el aire
  • El carbón activado más un medio de filtro HEPA plisado retiene el 99,97 % de todas las partículas 0,3μ m.
  • Presión máxima de la carcasa: 4,1 bar (60 psi)
  • Carbon-Cap 75 ofrece 26 000 m2 de área de superficie de carbono activo
  • Carbon-Cap 150 ofrece un área de filtro equivalente a 82 000 m2
Aplicaciones:
Para la salida de la bomba de vacío, extracción de humo y aceite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Carbon Cap 150, filtro de cápsula con carbón activado (1 pc)
Área de filtración 82.000 m2
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de reactivos, productos químicos y agua
Material de la carcasa Polipropileno
Presión máxima 4,1 bares (60 psi)