Learn More
Cytiva Prefiltros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/D
Código de producto. 11390594
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11390594 90 mm paquete de 25
11300374 10 mm paquete de 100
11390364 7 mm paquete de 100
11330374 21 mm paquete de 100
11340374 24 mm paquete de 100
11360594 25 mm paquete de 100
11360374 42,5 mm paquete de 100
11370594 47 mm paquete de 100
11370374 55 mm paquete de 100
11380594 70 mm paquete de 100
11300604 110 mm paquete de 25
11310604 125 mm paquete de 25
11310374 142 mm paquete de 25
11320604 150 mm paquete de 25
11330604 257 mm paquete de 25
11350374 35 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11390594 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1823090
 Artículo restringido
En stock
Funciona como prefiltro cuando se utiliza con filtros de microfibra GF/B. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/D proporcionan una protección de membrana eficaz, especialmente durante el recuento de centelleo de líqu
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Grueso y con gran capacidad de carga 
  • Funciona como prefiltro cuando se utiliza con GF/B.
  • Se ajusta a la mayoría de los portafiltros
  • Retención de partículas nominal de 2,7µm.
  • Velocidad de filtración rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 121 g/m2
Descripción Los filtros de membrana finos Whatman de grado GF/D son gruesos y ofrecen una buena capacidad de carga. GF/D también puede funcionar como prefiltro cuando se utiliza con GF/B, y se suministra en muchos tamaños para adaptarse a la mayoría de los portafiltr
Formato Disco
Material Vidrio de borosilicato
Particle Retention 2.7 μm
Caudal 2,6 s/100 ml/pulg.2, 681 ml/min
Grado Grado GF/D
Cantidad Paquete de 25
Forma Circulares
Temperatura máx. (imperial) 932 °F
Temperatura máx. (métrico) 500 °C
Grosor (imperial) 0,02 in
Grosor (métrico) 675 μm
Tipo Prefiltro
Diámetro (imperial) 3,5 in
Diámetro (métrico) 90 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.