Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin ligante Whatman™, Grado GF/C
Código de producto. p-108920
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
21 mm
24 mm
25 mm
32 mm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Envase:
A granel
Embolsados individualmente
Cantidad:
100 unidades
400 piezas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 400
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Envase Cantidad unitSize
11320584 21 mm A granel 100 unidades 100 PCS
11330584 24 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11340584 25 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11350364 25 mm A granel 400 piezas paquete de 400
12455312 32 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11360364 37 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11350584 42,5 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11360584 47 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11370584 50 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11380584 55 mm A granel 100 unidades paquete de 100
10261601 70 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11300594 90 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11330364 100 mm Embolsados individualmente 100 unidades paquete de 100
11320364 100 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11310594 110 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11320594 125 mm A granel 100 unidades paquete de 100
11330594 150 mm A granel 100 unidades paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11320584 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1822021
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industria
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industrial
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Carga alta, de media a rápida
  • Flujo de aire: 6.7s/100mL
  • Monitorización del aire
  • Clarificación de líquidos acuosos con niveles de bajos a medios de partículas finas
  • Recogida de células
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Bioquímica y química marina
  • Procedimientos de radioinmunoensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 53 g/m2
Descripción Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
Formato Disco
Material Vidrio de borosilicato
Particle Retention 1,2 μm
Caudal 10,5 s/100 ml, 105 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Ampliamente utilizado para la recolección celular, recuento de centelleo líquido y ensayos de unión donde se requiere mayor capacidad de carga. Muy adecuado para su uso en aplicaciones que implican filtración de aire y para análisis gravimétricos de materiales volátiles donde se produce la ignición
Grado Grado GF/C
Envase A granel
Cantidad 100 unidades
Forma Circulares
Temperatura máx. (imperial) 932 °F
Temperatura máx. (métrico) 500 °C
Grosor (imperial) 0,01 in
Grosor (métrico) 260 μm
Tipo Filtro
Diámetro (imperial) 0,82 in
Diámetro (métrico) 21 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.