Learn More
Cytiva Rollos de protector de superficie Whatman™ Benchkote™
Código de producto. 10144861
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
580 mm x 50 m
920 mm x 50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10144861 580 mm x 50 m cada uno
10008000 920 mm x 50 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144861 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 23016160
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de sobremesa - rollo
Material Polietileno
Absorbencia 0,75 l/m2
Longitud (imperial) 23 in
Longitud (métrico) 580 mm
Anchura (imperial) 164 ft
Anchura (métrico) 50 m
Dimensiones (L x An) 580 mm x 50 m
Para utilizar con (aplicación) Apto para la saturación con desinfectante
Cantidad Unidad