Learn More
Cytiva Almohadillas de protector de superficie Whatman™ Benchkote
Descripción
- Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
- Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
- Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
- Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
- Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Protector de superficie |
| Material | Polietileno |
| Longitud (imperial) | 22,5 in |
| Longitud (métrico) | 460mm |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Anchura (métrico) | 570mm |
| Dimensiones (L x An) | 460 x 570mm |
| Material del respaldo | Polietileno |
| Grosor | 0,22mm |
| Cantidad | 50 almohadillas |