Learn More
Cytiva Papel de ensayo de antibióticos Whatman™
Código de producto. 11363155
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11363155 9 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11363155 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2017009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para determinar el tipo de agente causal de las enfermedades infecciosas y para comprobar su sensibilidad a antibióticos y agentes quimioterapéuticos in vitro mediante el método de determinación de la zona de inhibición.
Discos de ensayo de antibióticos
El antibiograma permite la quimioterapia racional y selectiva. Los discos de ensayo se pueden recubrir con agentes quimioterapéuticos, colocados en el agar nutriente inoculado e incubados. El tamaño de la zona de inhibición es una medida de la eficacia de las sustancias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Media Broth
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en investigación con el fin de determinar el tipo de agente causal de las enfermedades infecciosas y para comprobar su sensibilidad a antibióticos y agentes quimioterapéuticos in vitro mediante el método de determinación de la zona de inhibici
Diámetro (métrico) 9 mm
Diámetro exterior (métrico) 9 mm