Learn More
Cytiva Discos para ensayos de antibióticos Whatman™
Código de producto. 11350654
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11350654 13 mm 1000 PCS
11340654 6 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350654 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2017013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    241.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza junto con el método de pruebas de antibióticos Kirby-Bauer. Los discos para ensayos de antibióticos Whatman™ determinan el tipo de agente causal de enfermedades infecciosas y su sensibilidad a antibióticos y fármacos quimioterapéuticos.
Se utilizan junto con el método Kirby-Bauer de pruebas de antibióticos. Los discos para ensayos de antibióticos Whatman™ determinan el tipo de agente causal de las enfermedades infecciosas y su sensibilidad a los antibióticos y fármacos quimioterapéuticos.
Los discos para ensayos de antibióticos se utilizan para determinar el tipo de agente causal de las enfermedades infecciosas y para comprobar su sensibilidad a los antibióticos y agentes quimioterapéuticos in vitro mediante el método de determinación de la zona de inhibición.
  • Para su uso con el método Kirby-Bauer de pruebas de antibióticos
  • Permite la quimioterapia racional y selectiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Discos para ensayos de antibióticos
Tipo de prueba Enfermedades infecciosas, Sensibilidad a la susceptibilidad antibiótica
Tipo de empaquetado 1000 discos/pack
Cantidad 1000/Paq.
Diámetro (métrico) 13 mm