Learn More
Cytiva Membranas de nitrato de celulosa AE98 Whatman
Descripción
- Fabricado bajo estrictas condiciones de sala limpia
- Puede sustituir directamente los filtros de membrana de uso general
- Alta capacidad de unión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Membranas de nitrato de celulosa de AE98 |
| Material | Nitrato de celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de filtración rutinarias |
| Dimensiones (L x An) | 25 mm x 50 mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- AE98 membrane, cellulose nitrate, 25mm x 50m
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose