Learn More
Cytiva Tarjeta Whatman™ 903 Proteinsaver Snap-Apart
Código de producto. 11658603
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 x 75 a 80 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11658603 4 x 75 a 80 μL paquete de 100
1 options
Código de producto. 11658603 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10534320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tarjeta de recogida de 903 muestras con cuatro puntos de muestra.
El papel de nuestra tarjeta 903 Proteinsaver Snap-Apart Card, con 4 círculos de media pulgada impresos, está encerrado entre dos hojas de papel para tapas. Cada círculo admite 75-80 μl de muestra Para utilizar la tarjeta 903 Proteinsaver Snap-Apart Card, se retira una cubierta, se recoge la muestra y se dobla la cubierta restante sobre la muestra. Esta cubierta lleva impreso el símbolo universal de riesgo biológico.
  • Las tarjetas y kits listos para usar ahorran tiempo y costes durante la recogida, el transporte y el archivado de muestras.
  • El estricto control de calidad y los estándares de fabricación ISO9001 garantizan unas elevadas calidad, reproducibilidad y pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Celulosa
Para utilizar con (aplicación) Recogida, transporte y archivado de muestras
Incluye 4 Sample Spots
Línea de productos Whatman
Tipo Tarjeta 903 Proteinsaver Snap-Apart
Volumen (métrico) 4 x 75 a 80 μL