Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ Whatman™ de 90 mm
Descripción
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
- Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato Nucleopore |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Caudal | Alto |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |