Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 4 Whatman™
Código de producto. 11398934
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
46 cm
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
57 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
11398934 100 m 2 cm Rollo 1 rollo
11340734 46 cm 57 cm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398934 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3004614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    35.67€ / 1 rollos
    Ahorro 3.33€
    8% Descuento
En stock
Ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
  • Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
  • Grosor habitual: 0,21mm
  • Caudal lineal habitual: 180 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Recomendado para aplicaciones en las que la velocidad es importante, pero no es necesaria una alta resolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr de grado 4 está hecho de un papel de 0,21 mm ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con cargas relativamente bajas.
Dimensiones (L x An) 100 mx 2,0 cm (328,0 pies x 0,78 in)
Grosor de película 0,21 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
Formato Rollo
Grado Chr de grado 4
Material Celulosa
Anchura (imperial) 0,78 in
Anchura (métrico) 2 cm
Caudal 180 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m