Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 4 Whatman™
Código de producto. 11340734
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
46 cm
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
57 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
11340734 46 cm 57 cm Lámina paquete de 100
11398934 100 m 2 cm Rollo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3004917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    287.00€ / paquete de 100
    Ahorro 10.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
  • Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
  • Grosor habitual: 0,21mm
  • Caudal lineal habitual: 180 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Recomendado para aplicaciones en las que la velocidad es importante, pero no es necesaria una alta resolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr de grado 4 está hecho de un papel de 0,21 mm ideal para cromatografía de rutina o repetitiva con cargas relativamente bajas.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,21 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía de rutina o repetitiva con un soluto de cargas relativamente bajas
Formato Lámina
Grado Chr de grado 4
Longitud (imperial) 18,11 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 22,4 in
Anchura (métrico) 57 cm
Caudal 180 mm/30 min
Longitud (métrico) 46 cm