Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 31ET Whatman™
Código de producto. 11999347
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
1000 hojas
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11999347 1000 hojas paquete de 1000
11378904 Lámina paquete de 25
11338904 Rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11999347 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3031901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    92.47€ / paquete de 1000
    Ahorro 7.53€
    7% Descuento
En stock
Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
  • Grosor habitual: 0,50mm
  • Caudal lineal habitual: 225 mm/30 min
  • Superficie suave
  • Se utiliza principalmente en electroforesis de moléculas grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía Chr 31 ET está hecho de un papel extremadamente rápido de 0,50 mm ideal para electroforesis de moléculas grandes.
Dimensiones (L x An) 2 x 5 cm (0,7 x 1,96 in)
Grosor de película 0,5 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para electroforesis de moléculas grandes
Formato 1000 hojas
Grado Chr de grado 31 ET
Material Celulosa
Caudal 225 mm/30 min