Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 3 Whatman™
Código de producto. 11330734
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11330734 57 cm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11330734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3003917
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
  • Grosor habitual: 0,36mm
  • Caudal lineal habitual: 130 mm/30 min
  • Aplicaciones generales con cargas de soluto medias/pesadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Las hojas de cromatografía de celulosa de Chr grado 3 son un papel de 0,36 mm para aplicaciones generales con cargas de soluto medias/pesadas.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,36 mm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales con cargas de soluto medianas/pesadas, se utiliza con frecuencia para la separación de compuestos inorgánicos y para la electroforesis
Formato Lámina
Grado Chr de grado 3
Material Celulosa
Anchura (imperial) 18,1 in
Anchura (métrico) 46 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 57 cm