Learn More
Cytiva Papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™
Código de producto. 10272081
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10272081 150 mm paquete de 100
11320664 90 mm paquete de 100
11330664 110 mm paquete de 100
11340664 125 mm paquete de 100
11318854 240 mm paquete de 100
11360664 185 mm paquete de 100
11310664 70 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10272081 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2200150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    104.20€ / paquete de 100
    Ahorro 9.80€
    8% Descuento
En stock
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones. El papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™ está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo
Pasa las fases de disolventes orgánicos más ligeras o más pesadas que el agua, pero retiene la fase de agua.
  • hidrófobos
  • Utilice un embudo cónico plegado
  • Desechables
  • Elimina la necesidad de lavar y secar embudos separatorios, contaminación cruzada
Información de órdenes
En círculos de 7 a 24 cm de diámetro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Fibra de vidrio/silicona
Para utilizar con (aplicación) Separación de fase líquida
N.° por paquete Paquete de 100
Tipo Papel separador
Volumen (imperial) 2,53 oz
Volumen (métrico) 75 mL
Diámetro (imperial) interior 5,9 in
Diámetro interior (métrico) 150 mm