Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 17
Código de producto. 11398844
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 cm
57 cm
Anchura (métrico):
9 cm
46 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11398844 7 cm 9 cm paquete de 100
11350734 57 cm 46 cm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398844 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3017820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    88.29€ / paquete de 100
    Ahorro 15.71€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Chr 17 Whatman™ también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 17 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
  • Grosor habitual: 0,92mm
  • Caudal lineal habitual: 190 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Adecuado para cargas más pesadas, cromatografía preparativa en papel y electroforesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 7 x 9 cm (2,7 x 3,54 in)
Grosor de película 0,92 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para las cargas más pesadas y una excelente elección para la cromatografía preparativa en papel y la electroforesis
Formato Lámina
Grado Chr de grado 17
Longitud (imperial) 2,7 in
Material Celulosa
Anchura (imperial) 3,54 in
Anchura (métrico) 9 cm
Caudal 190 mm/30 min
Longitud (métrico) 7 cm