Learn More
Cytiva™ Papel de cromatografía Chr 17
Código de producto. 11350734
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 cm
57 cm
Anchura (métrico):
9 cm
46 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11350734 57 cm 46 cm paquete de 25
11398844 7 cm 9 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350734 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 3017915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00€
    345.00€ / paquete de 25
    Ahorro 80.00€
    18% Descuento
En stock
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Chr 17 Whatman™ también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 17 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
  • Grosor habitual: 0,92mm
  • Caudal lineal habitual: 190 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Adecuado para cargas más pesadas, cromatografía preparativa en papel y electroforesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de cromatografía de celulosa Chr 17 está hecho de un papel de 0,92 mm altamente absorbente ideal para cromatografía preparativa en papel y electroforesis.
Dimensiones (L x An) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in)
Grosor de película 0,92 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para las cargas más pesadas y una excelente elección para la cromatografía preparativa en papel y la electroforesis
Formato Lámina
Grado Chr de grado 17
Material Celulosa
Anchura (imperial) 18,1 in
Anchura (métrico) 46 cm
Caudal 190 mm/30 min
Longitud (métrico) 57 cm