Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de celulosa regenerada Whatman™ SPARTAN™ de 13mm
Descripción
Unidad de filtración lista para usar con una membrana hidrófila de baja unión de proteínas fabricada con celulosa regenerada y carcasa de policarbonato. Probada y certificada para comprobar la ausencia de sustancias que absorben rayos UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo.
Características
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC acuosos y orgánicos estándar
- Bajo volumen muerto (< 10 μl)
Ventajas
- Versátil: para cualquier aplicación que requiera una membrana hidrófila con baja unión de proteínas y resistente químicamente—
- La calidad entre lotes documentada y la uniformidad garantizan unos resultados reproducibles
- La salida Mini-Tip es ideal para el filtrado en frascos de muestras muy pequeños
- Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
- Filtración de soluciones de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Marrón oscuro |
| Material (membrana) | Celulosa regenerada |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas y orgánicas en HPLC con resultados reproducibles; purificación de soluciones orgánicas y acuosas; filtración de soluciones de proteínas |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
| Estilo de salida | Mini-consejo |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |