Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr
Código de producto. 10387291
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
10387291 100 m 4 cm Rollo cada uno
11390724 20 cm 20 cm Lámina paquete de 100
11310734 57 cm 46 cm Lámina paquete de 100
11320724 100 m 2 cm Rollo cada uno
11388804 100 m 3,8 cm Rollo cada uno
11300734 25 cm 25 cm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10387291 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 3001652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50€
    56.17€ / paquete de 1
    Ahorro 9.33€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nu
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nuc
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
  • Grosor habitual: 0,18mm
  • Caudal lineal: 130 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Para separaciones analíticas generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía 1 Chr está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 4,0 cm x 100 m
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones analíticas generales
Formato Rollo
Grado Grado 1 Chr
Material Celulosa
Anchura (imperial) 1,57 in
Anchura (métrico) 4 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 100 m