Learn More
WH-4-023, MedChemExpress
Código de producto. 16467797
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467797 5 mg 5 miligramos
16465078 10 mg 10 miligramos
16431317 50 mg 50 miligramos
16415816 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16467797
Marca: Medchem Express HY12299
MedChemExpress WH-4-023 is a potent and selective dual Lck/Src inhibitor with IC50 of 2 nM/6 nM for Lck and Src kinase respectively; little inhibition on p38α and KDR.
WH-4-023 is a potent and selective dual Lck/Src inhibitor with IC50 of 2 nM/6 nM for Lck and Src kinase respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WH-4-023
CAS 837422-57-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36N6O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Dual LCK/SRC inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (43.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=C(C)C=CC=C1C)N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=C3
Peso molecular (g/mol) 568.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.67
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease