Learn More
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kits
Código de producto. 10062623
Cambiar vista
Click to view available options
Reactividad:
Rabbit
Ratón
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Reactividad unitSize
10062623 Ratón cada uno
10469433 Rabbit cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062623 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor W10132
Includes
Tampón de bloqueo WesternDot™ (componente A), tampón de lavado (componente B), IgG cabra antirratón biotina-XX (H+L) (componente C), conjugado de estreptavidina Qdot™ 625, (componente D), WesternDot™ S
Los kits de western blot WesternDot 625 combinan las propiedades únicas de los nanocristales Qdot 625 con la elevada afinidad de interacción entre estreptavidina y biotina para permitir una detección sencilla y altamente sensible de proteínas en los western blot.
Los kits de western blot WesternDot 625 combinan las propiedades únicas de los nanocristales Qdot 625 con la elevada afinidad de interacción entre estreptavidina y biotina para permitir una detección sencilla y altamente sensible de proteínas en los western blot. Los kits WesternDot contienen reactivos optimizados, listos para su uso o listos para diluir para la inmunodetección sensible de proteínas inmovilizadas en membranas de nitrocelulosa (NC) o difluoruro de polivinilideno (PVDF).
Los kits de western blot WesternDot 625 utilizan nanocristales Qdot 625 extremadamente brillantes e incluyen reactivos para la adquisición de imágenes sensibles de proteínas sondeadas con anticuerpos primarios de ratón o conejo.
Las características incluyen:
• El rendimiento de la detección y la facilidad de uso superan los métodos existentes basados en ECL
• Utilizan conjugado de estreptavidina Qdot 625 extremadamente brillante para permitir la adquisición directa de imágenes de blots y evitar la necesidad de invertir tiempo y dinero en la optimización de múltiples exposiciones a la película en la oscuridad
• Contiene reactivos suficientes para 20 blots de minigel (7 x 10 cm/blot)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de bloqueo WesternDot™, componente A
• Tampón de lavado, componente B
• IgG cabra antirratón biotina-XX (H+L), componente C
• Conjugado de estreptavidina Qdot™ 625, componente D
• Placa de tinción WesternDot™, componente E
Almacenar a 4 °C, no congelar.
Ubicación de detección Detección de transferencia
Color Rojo
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte Qdot 625
Tipo de etiqueta Nanocristales Qdot
Cantidad 1 kit
Reactividad Ratón
Tipo de muestra Proteínas, extractos celulares
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Kit Western Blot de 625 Goat Anti-Mouse
Para utilizar con (equipo) iBlot, sistema de captura de imágenes fotográfico