Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus del Nilo Occidental
Código de producto. 16377768
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 1 portaobjetos
Código de producto.
16377768 Cantidad: 1 portaobjetos
1 options
Código de producto. 16377768
Marca: PEPperCHIP™ SPC.025.001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Micromatriz proteómica del virus del Nilo Occidental con 3430 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
  • Contenido de la micromatriz: Poliproteína genómica del virus del Nilo Occidental dividida en 13 cadenas: péptido 2k, proteína cápside C, prM, péptido pr, proteína de envoltura pequeña M, proteína de envoltura E, proteína no estructural 1, proteína no estructural 2A, subunidad de proteasa serina NS2B, proteasa serina NS3, proteína no estructural 4A, proteína no estructural 4B, ARN polimerasa dirigida por ARN NS5
  • Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
  • Número de péptidos: 3430 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Recubrimiento PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Descripción 1 copia de matriz por micromatriz
Cantidad 1 portaobjetos
Método de fijación Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Color Transparente
Estado normativo RUO
Código de barras Código de barras individual para cada micromatriz
Material Vidrio microscópico
Tipo Micromatriz de péptidos de alta densidad
Para utilizar con (aplicación) Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Esterilidad No estéril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm