Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Código de producto. 15174725 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Wellwash 1 x 8
Wellwash 1x12
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2x8
Frascos:
2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l
Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Frascos Tamaño de la unidad
15174725 Wellwash 1x12 Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l cada uno
11708016 Wellwash 1 x 8 Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l 1 PCS
11555485 Wellwash Versa 2x8 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l cada uno
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15174725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5165040
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Características:
  • Gran pantalla clara en color y teclado para un uso fácil y cómodo.
  • Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente.
  • Software fácil de usar con una formación mínima para empezar enseguida.
  • Las botellas no presurizadas son seguras de utilizar.
  • Sensores de nivel de líquido tanto en el frasco lavador como el de residuos para mayor seguridad.
  • Función de cebado automático que garantiza la seguridad del funcionamiento.
  • La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
  • El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
  • Wellwash se ha diseñado para eliminar eficazmente el exceso de líquido de los pocillos.
  • Los bajos volúmenes residuales ofrecen un rendimiento de lavado óptimo y resultados de ensayo fiables.
Incluye:
1 frasco de lavador de 2 l, 1 frasco de residuos de 2 l, 1 cabezal de lavado de 8 l, tapa para aerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Exactitud < 5 % a 300 μl
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Conexiones USB
Capacidad del frasco de lavado/desechos 1
Frascos Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l
Precisión < 3 % (CV) a 300 μl (placa de 96 pocillos)
Volumen de dispensación De 50 to 400 μL
Cabezales de lavado 1 x 12
Tipos de placas Placas de 96 pocillos
Volumen residual < 2 μl
Peso (métrico) 8 kg
Volumen de lavado De 50 to 1000 μL
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Ensayos basados en ELISA
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Wellwash 1x12
Lavado de células No
Incluye Cabezal de lavado de 1 x 12, 1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco para desechos de 2 l, cubierta antiaerosol
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 385 mm
Altura (imperial) 13,6 in
Altura (métrico) 345 cm
Fondo (imperial) 9,4 in
Fondo (métrico) 240 mm
Interfaz de automatización No
Peso (imperial) 17,6 lb
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Volumen de cebado De 5 a 100 ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.