Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Código de producto. 11555485 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Wellwash 1 x 8
Wellwash 1x12
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2x8
Frascos:
2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l
Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Frascos Tamaño de la unidad
11555485 Wellwash Versa 2x8 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l cada uno
11708016 Wellwash 1 x 8 Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l 1 PCS
15174725 Wellwash 1x12 Frasco de lavado de 2 l, frasco de residuos de 2 l cada uno
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11555485 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5165010
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Facilidad y comodidad de uso.
  • Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo.
  • Pantalla nítida que muestra simultáneamente todo lo necesario.
  • Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente.
  • Software fácil de usar con una formación mínima para empezar enseguida.
Rendimiento fiable y seguro
  • Las botellas no presurizadas son seguras de utilizar.
  • Sensores del nivel de líquido incluidos en los frascos de lavado y desecho
  • Las funciones automáticas de enjuague y cebado proporcionan un funcionamiento seguro.
  • La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
  • El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
Óptimo rendimiento de lavado
  • El modo de barrido garantiza un volumen residual sumamente bajo en el pocillo, lo que proporciona resultados de ensayo fiables.
  • El rendimiento de lavado se optimiza aún más con parámetros ajustables, como la altura de dispensación y de aspiración, así como la velocidad de aspiración.
Versatilidad añadida
  • Puerto USB que facilita la transferencia de protocolos entre varios lavadores y para imprimir informes y archivos de registro.
  • Hay disponible dos cabezales de lavado de células de 8 vías diseñados específicamente para el lavado de células.
  • Los dos cabezales de lavado de 8 vías, los dos frascos de lavado y un frasco de enjuague, los dos cabezales de lavado de 12 vías opcionales, el cabezal de lavado 16 vías y los dos cabezales de lavado de celdas de 8 vías ofrecen una mayor flexibilidad.
  • Posibilidad de conexión con sistemas de automatización.
Incluye:
2 frascos lavadores de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco de residuos de 4 l, 2 cabezales de lavado de 8 vías, cubierta antiaerosol
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud < 5 % a 300 μl, con cabezal de lavado de n x 8 o n x 12; < 5 % a 250 μl, con cabezal de lavado de 2 x 8; < 5 % a 100 μl, con cabezal de lavado de 1 x 16
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Conexiones USB
Capacidad del frasco de lavado/desechos 3
Frascos 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, frasco de residuos de 4 l
Precisión < 3 % (CV) a 300 μl, con cabezales de lavado de n x 8 o n x 12
Volumen de dispensación De 50 a 400 μl (96); de 20 a 120 μl (384)
Cabezales de lavado Hasta dos cabezales de lavado de 1 × 8 y dos cabezales de lavado opcionales de 1 × 8 y 2 × 8 para placa de 96 pocillos; cabezal de lavado de 1 × 16 para placa de 384 pocillos
Tipos de placas Placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos
Volumen residual <2 μl
Peso (métrico) 9 kg
Volumen de lavado De 50 a 1000 μl (96); de 20 a 300 μl (384)
Volumen de enjuague De 5 a 100 ml
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Wellwash Versa 2x8
Lavado de células Sí
Incluye 2 frascos de lavado de 2 l, 1 frasco de enjuague de 2 l, 1 frasco para desechos de 4 l, dos cabezales de lavado de 1 x 8 y cubierta antiaerosol.
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 385 mm
Altura (imperial) 13,6 in
Altura (métrico) 345 mm
Fondo (imperial) 9,4 in
Fondo (métrico) 240 mm
Interfaz de automatización Sí (USB o RS-232C)
Peso (imperial) 20 lb
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Volumen de cebado De 5 a 100 ml
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.