Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas rápidas de aglutinación en látex con colores Wellcogen™ para el análisis de salmonela
Descripción
Detecte rápidamente e identifique provisionalmente la Salmonella en el cultivo realizado por medio de la aglutinación en látex utilizando el kit de pruebas rápidas de aglutinación en látex con colores Thermo Scientific™ Wellcogen™ para el análisis de salmonela. Ahorre hasta dos días de tiempo de prueba con respecto a los procedimientos tradicionales de cribaje con esta prueba económica y fácil de usar. Gracias a su alto valor predictivo positivo y negativo (VPP > 98,7 %) y a que los resultados se obtienen en menos de tres minutos, los laboratorios pueden usar esta prueba de cribaje rápido para eliminar la Salmonella de muestras negativas a partir de pruebas adicionales, lo que reduce el número de muestras que requieren pruebas de confirmación.
- Identifica los principales grupos de Salmonella
- Utiliza tecnología avanzada con colores para una identificación clara y de fácil lectura, de especies y/o serogrupos
- Proporciona unos resultados exactos y fiables en menos de tres minutos
- Elimina rápidamente las muestras negativas cuando se utilizan como método de cribaje del cultivo primario
Para realizar pruebas con colores Wellcolex para el análisis de salmonela, se hace reaccionar una muestra de un cultivo de caldo de selenita F (entre 18 y 24 horas de incubación) o una suspensión de bacterias de agar sólido con dos reactivos de prueba, que constan de una mezcla de suspensiones de partículas de látex rojas, azules y verdes, cada una de las cuales está recubierta de anticuerpos específicos de diferentes serogrupos de salmonela.
En presencia de un antígeno homólogo, uno de los colores de la mezcla se aglutinará y la identidad del antígeno se indicará por medio del color de las partículas agregadas con un cambio radical en el color del fondo. Cada combinación se distingue fácilmente de las otras y de un resultado negativo en el que las partículas permanecen en una suspensión suave gris marronáceo, y de un resultado no específico ocasional en el que todas las partículas se aglutinan en agregados gris marronáceos sobre un fondo claro.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Kit Wellcolex para Salmonella con color |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Salmonella a partir de caldo de selenito y medio de cultivo sólido |
| Tipo | Kit de prueba para salmonela |
| Incluye | Reactivos de látex 1 y 2, control positivo rojo, control positivo azul y control positivo verde, bastoncillos de mezcla desechables, tarjetas de reacción desechables, dispensadores de muestra desechables, instrucciones de uso y guía de lectura. |
| Grupo de organismos | Grupo A, B, C, D, E y G |
| Cantidad | Kit para 200 pruebas |
| Clase de organismo diana | Salmonella |