Learn More
Thermo Scientific™ Prueba rápida de aglutinación de látex Wellcogen™ Strep B, Wellcogen Strep B 30/pack
Código de producto. 11903172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 30 pruebas
Tamaño de la unidad:
30 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11903172 Kit para 30 pruebas 30 tests
1 options
Código de producto. 11903172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30858701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    152.86€ / 30 tests
    Ahorro 150.14€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Detecte rápidamente antígenos de Streptococcus grupo B presentes en líquido cefalorraquídeo humano (LCR), suero, orina o cultivos de sangre por medio de aglutinación en látex.
Wellcogen™ Strep B es una prueba rápida de látex para uso en la detección cualitativa del antígeno de estreptococos del grupo B, que se encuentra presente en los hemocultivos o en los líquidos corporales a consecuencia de una infección1. NOTA: Las pruebas realizadas directamente con muestras clínicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos. Los resultados deben utilizarse junto con otros datos; p. ej., síntomas, resultados de otras pruebas, impresiones clínicas, etc.
Utilice esta prueba rápida de aglutinación de látex en la detección cualitativa de antígenos de estreptococos del grupo B, que se encuentra presente en los fluidos corporales o los cultivos de sangre a consecuencia de una infección. El reactivo consiste en partículas de látex de poliestireno que se han recubierto con anticuerpos contra los antígenos del grupo B.
Estas partículas de látex se aglutinan si hay presente suficiente antígeno homólogo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba rápida de aglutinación de látex para estreptococos B Wellcogen
Marcado CE Sí
Tipo Kit de pruebas de estreptococos
Grupo de organismos Grupo B
Cantidad Kit para 30 pruebas