Learn More
Thermo Scientific™ Pruebas rápidas de aglutinación de látex Wellcogen™ Haemophilus influenzae b
Código de producto. 11444089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 pruebas
Tamaño de la unidad:
30 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444089 30 pruebas 30 tests
1 options
Código de producto. 11444089 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30858801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    217.35€ / 30 tests
    Ahorro 78.65€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Detecte rápidamente los antígenos de Haemophilus influenzae presentes en líquidos corporales humanos o hemocultivos mediante la aglutinación con látex.
Wellcogen™ H. influenzae b es una prueba rápida de látex para uso en la detección cualitativa del antígeno de Haemophilus influenzae tipo b, que se encuentra presente en los hemocultivos o en los líquidos corporales a consecuencia de una infección. NOTA: Las pruebas realizadas directamente con muestras clínicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos. Los resultados deben utilizarse junto con otros datos; p. ej., síntomas, resultados de otras pruebas, impresiones clínicas, etc.
Utilice esta prueba en látex rápida en la detección cualitativa del antígeno de Haemophilus influenzae tipo b, que se encuentra presente en los hemocultivos o en los líquidos corporales a consecuencia de una infección.
El reactivo consiste en partículas de látex de poliestireno que se han recubierto con anticuerpos específicos contra el antígeno de H. influenzae tipo b. Estas partículas de látex se aglutinan si hay presente suficiente antígeno homólogo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de prueba Wellcogen Haemophilus influenzae tipo b
Analitos detectables Gripe: antígenos para Haemophilus influenzae tipo b presentes en líquidos corporales o los cultivos de sangre
Tipo de muestra Fluidos corporales, Hemocultivos
Tipo Reactivo
Cantidad 30 pruebas