Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de soporte de placas de pocillos para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™
Código de producto. 13472018 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Gradilla de soporte para placa de pocillos profundos, altura de 34-46 mm para todas las variantes WPS-3000
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
13472018 Gradilla de soporte para placa de pocillos profundos, altura de 34-46 mm para todas las variantes WPS-3000 1 PCS
1 options
Código de producto. 13472018 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6820.4079
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Las gradillas de soporte de placas de pocillos para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™ se utilizan con muestreadores automáticos ACC- y WPS-3000.
Utilice gradillas de soporte de placas de pocillos Thermo Scientific™ Dionex™ para muestreadores automáticos y compartimentos de columnas UltiMate™ con muestreadores automáticos ACC- y WPS-3000.
Especificaciones
Descripción Gradilla de soporte para placa de pocillos profundos, altura de 34-46 mm para todas las variantes WPS-3000
Para utilizar con (equipo) Placas de pocillos profundos para todos los muestreadores automáticos de LC WPS-3000 (no ACC)