Learn More
DiversifiedBiotech Soportes para placas de pocillos
Descripción
- Un soporte práctico para una microplaca, inclinado a 30 grados.° Ángulo para ver cómodamente las muestras y pipetear sin esfuerzo
- Cada soporte tiene una almohadilla de neopreno y un soporte de goma para evitar el deslizamiento de la placa y el soporte.
- Visualización de muestras y pipetas sin esfuerzo y con montaje de goma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo | Soporte para placas de pocillos |
| Altura (métrico) | 7.62 cm |
| Anchura (métrico) | 15.24 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?