Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para placas de pocillos
Código de producto. 15132779
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Aplicador de alfombrilla
Aplicador de cinta de sellado
Bandeja de tubos
Concentrador de muestras automatizado
Concentrador manual
Microplaca
Tapón de PE
Tapón de PE, orificio central
Vial MTRS
Vial con tapón para encapsular
Vial de placa de microtitulación
Vial de pocillo cuadrado
Vial para placa de pocillos cuadrados
Viales para placas de pocillos profundos
Volumen de trabajo (métrico):
1000 μL
100 μL
1100 μL
1500 μL
350 μL
500 μL
700 μL
800 μL
No aplica
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Cuadrado
Junta cónica
No aplica
Redondo
Unit Size:
500 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 2
paquete de 500
paquete de 96
paquete de 960
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de producto Volumen de trabajo (métrico) Forma del pocillo Unit Size
15132779 Vial de placa de microtitulación 700 μL Junta cónica paquete de 500
15152799 Vial de placa de microtitulación 100 μL Base plana (pocillo F) paquete de 960
15162799 Viales para placas de pocillos profundos 350 μL Junta cónica paquete de 960
15122779 Vial de placa de microtitulación 500 μL Junta cónica paquete de 500
15142779 Microplaca 700 μL Redondo paquete de 100
15182799 Vial MTRS 800 μL Redondo paquete de 960
15182779 Vial para placa de pocillos cuadrados 1000 μL Cuadrado paquete de 960
15172799 Vial de pocillo cuadrado 1000 μL Redondo paquete de 960
15152779 Vial de placa de microtitulación 1100 μL Redondo 500 PCS
15162779 Vial con tapón para encapsular 1100 μL Redondo paquete de 500
15172779 Viales para placas de pocillos profundos 1500 μL Redondo paquete de 500
15182719 Aplicador de alfombrilla No aplica No aplica cada uno
15172719 Aplicador de cinta de sellado No aplica No aplica paquete de 2
15142809 Bandeja de tubos No aplica No aplica paquete de 10
15102809 Tapón de PE No aplica No aplica paquete de 96
15152809 Concentrador manual No aplica No aplica cada uno
15162809 Concentrador de muestras automatizado No aplica No aplica cada uno
15192799 Tapón de PE, orificio central No aplica No aplica paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15132779 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60180V101
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
Selle de forma eficaz todos los formatos de microplacas para minimizar la evaporación y proteger las muestras de la contaminación y los vertidos, garantice un sellado uniforme y fiable en todos los formatos de microplacas con este aplicador manual fácil de usar y mejore de manera significativa los tiempos de secado en comparación con los métodos estándar. Además, elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en solo unos minutos con los sencillos concentradores de muestras de 96 pocillos.
Aplicador de cinta de sellado
Garantice la uniformidad y la fiabilidad del sellado en todos los formatos de microplacas y en todos los tipos de cinta con este sencillo aplicador manual para cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal. Incluye dos por caja.
Concentradores de muestras
Elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en cuestión de minutos. Los concentradores de muestras Thermo Scientific™ WebSeal son fáciles de utilizar y mantener, además de permitir una evaporación rápida y sencilla desde las microplacas de 96 pocillos, lo que supone tiempos de secado mucho más rápidos que con los métodos estándar, como hornos de vacío o centrífugas. Estos evaporadores ofrecen importantes ventajas en la capacidad de procesamiento a los laboratorios que desean acelerar la preparación de las muestras de microplacas. En función de sus requisitos de capacidad de procesamiento, elija el concentrador MiniVap, que funciona manualmente, o el UltraVap, que es programable y compatible con robots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Estándar
Línea de productos Webseal
Color Transparente
Tipo de producto Vial de placa de microtitulación
Para utilizar con (equipo) Microplacas de titulación de 96 pocillos
Material Vidrio
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 700 μL
Volumen total del pocillo (métrico) 700 μl
Forma del pocillo Junta cónica
Compatibilidad de placas Placa de 96 pocillos
Longitud (métrico) 6,5
Anchura (métrico) 41,4
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.