Learn More
DiversifiedBiotech Almohadillas de pozo
Descripción
- Un bloc de notas que corresponde al diseño de una placa de 96 pocillos
- Una forma rápida y sencilla de mantener registros precisos de muestras en una microplaca
- El respaldo adhesivo permite al investigador pegar hojas individuales en un cuaderno.
- El bloc contiene (50) hojas de 5 x 7
- Toma de notas rápida y sencilla para muestras de microplacas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Almohadilla de pocillo para microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de pocillos |
| Material | Plástico |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |